Longe à double extrémité avec absorbeur de chocs
N° de catalogue PRTWFP25WHR
Fournisseur: Portwest
Spécifications
- Désignation:Double-end lanyard with shock absorber
- Longueur:1,8 m
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
La longe à double extrémité comporte deux cordes de 120 cm avec absorbeur d'énergie à ouverture déchirante, deux crochets d'échafaudage et un mousqueton. 180 cm au total, y compris les crochets d'échafaudage et le mousqueton.
- Ouverture du crochet d'échafaudage de 52 mm
- Absorbeur d'énergie
- Charge nominale maximale : 100 kg
- La boîte de présentation facilite la vente au détail
Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit.
Certifications: EN 362:2004.