Anti-SLC7A11 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: D2M7A]
CSTA12691S
- Type d'anticorps:Primaire
- Symbole de l'antigène:SLC7A11
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:D2M7A
- Hôte:Rabbit
- Précipitation immunologique:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Sequence:CIKGQTQNFKDAFSGRDSSITR
- Température de stockage:−20 °C
- Température de transport:Ambient
- Cdt:100 µl