Anti-CADM4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E2Y4D]
N° de catalogue CSTA57677S
Fournisseur: Cell Signaling
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Symbole de l'antigène:CADM4
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:E2Y4D
- Hôte:Rabbit
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Sequence:CGLDEQGEAREAFLNGGDGHKR
- Température de stockage:−20 °C
- Température de transport:Ambient
- Cdt:100 µl
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: CADM4
Clonality: Monoclonal
Clone: E2Y4D
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat