Anti-CASP8AP2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: D3T8Q]
N° de catalogue CSTA43339S
Fournisseur: Cell Signaling
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Symbole de l'antigène:CASP8AP2
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:D3T8Q
- Hôte:Rabbit
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Sequence:Q9UKL3 K165 K370
- Température de stockage:−20 °C
- Température de transport:Ambient
- Cdt:100 µl
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: CASP8AP2
Clonality: Monoclonal
Clone: D3T8Q
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human