Anti-IFITM3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: D8E8G]
Fournisseur: Cell Signaling
Certificats
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: IFITM3
Clonality: Monoclonal
Clone: D8E8G
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Spécifications
- Catalog No:
- CSTA59212S
- CSTA59212T
- Symbole de l'antigène:
- IFITM3
- IFITM3
- Type d'anticorps:
- Primaire
- Primaire
- Clonalité:
- Monoclonal
- Monoclonal
- Clone:
- D8E8G
- D8E8G
- Réactivité:
- Human
- Human
- Hôte:
- Rabbit
- Rabbit
- Isotype:
- IgG
- IgG
- Western blot:
- Yes
- Yes
- ImmunoChimie:
- Yes
- Yes
- Précipitation immunologique:
- Yes
- Yes
- Sequence:
- CXXXXNHTVQTFFSXXXX
- CXXXXNHTVQTFFSXXXX
- Température de stockage:
- −20 °C
- −20 °C
- Température de transport:
- Ambient
- Ambient
Spécifications
Frequently Bought Together