Anti-cGAS Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E5V3W]
N° de catalogue CSTA86793SF
Fournisseur: Cell Signaling
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Symbole de l'antigène:cGAS
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:E5V3W
- Cytométrie en flux:Yes
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- ImmunoFluorescence:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Sequence:CLRTEKLENYFIPEFNLFSSNLIDKRSKEF
- Température de stockage:−20 °C
- Température de transport:Cold
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
- BSA and azide free
Type: Primary
Antigen: cGAS
Clonality: Monoclonal
Clone: E5V3W
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human