Anti-Granzyme H Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E4T2E]
CSTA18268S
- Type d'anticorps:Primaire
- Symbole de l'antigène:Granzyme H
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:E4T2E
- Hôte:Rabbit
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Sequence:CVGDPKKTQTGFKGD
- Température de stockage:−20 °C
- Température de transport:Ambient
- Cdt:100 µl
Type: Primary
Antigen: Granzyme H
Clonality: Monoclonal
Clone: E4T2E
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human