Anti-tubulin beta-5 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 9F3] (Alexa Fluor 647)
CSTA3624S
- Type d'anticorps:Primaire
- Symbole de l'antigène:tubulin beta-5
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:9F3
- Conjugaison:Alexa Fluor® 647
- Cytométrie en flux:Yes
- Hôte:Rabbit
- ImmunoFluorescence:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Zebrafish,Monkey,Human,Bovine,Rat,Mouse
- Sequence:CSDEHGIDPTGTYHGDSDLQLDRI
- Température de stockage:4 °C
- Température de transport:Cold
- Cdt:100 µl
Type: Primary
Antigen: tubulin beta-5
Clonality: Monoclonal
Clone: 9F3
Conjugation: Alexa Fluor 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat;Monkey;Zebrafish;Bovine