Anti-DARPP-32 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 19A3]
CSTA2306S
- Type d'anticorps:Primaire
- Symbole de l'antigène:DARPP-32
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:19A3
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- ImmunoFluorescence:Yes
- Précipitation immunologique:Yes
- Réactivité:Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Sequence:CGQGLEGPWERPPPLDESERDG
- Température de stockage:−20 °C
- Température de transport:Ambient
- Cdt:100 µl
Type: Primary
Antigen: DARPP-32
Clonality: Monoclonal
Clone: 19A3
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse;Rat