Anti-ULK1 (Ser758) phosphate Rabbit Monoclonal Antibody [clone: D7O6U]
Fournisseur: Cell Signaling
Certificats
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: ULK1 (Ser758) phosphate
Clonality: Monoclonal
Clone: D7O6U
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat;Monkey
Spécifications
- Catalog No:
- CSTA14202T
- CSTA14202S
- Symbole de l'antigène:
- ULK1 (Ser758) phosphate
- ULK1 (Ser758) phosphate
- Type d'anticorps:
- Primaire
- Primaire
- Clonalité:
- Monoclonal
- Monoclonal
- Clone:
- D7O6U
- D7O6U
- Réactivité:
- Monkey, Human, Rat, Mouse
- Monkey, Human, Rat, Mouse
- Hôte:
- Rabbit
- Rabbit
- Isotype:
- IgG
- IgG
- Western blot:
- Yes
- Yes
- Précipitation immunologique:
- Yes
- Yes
- ImmunoFluorescence:
- Yes
- Yes
- Cytométrie en flux:
- Yes
- Yes
- Sequence:
- CPVVFTVGsPPSGST
- CPVVFTVGsPPSGST
- Température de stockage:
- −20 °C
- −20 °C
- Température de transport:
- Ambient
- Ambient