ContactUsLinkComponent
Potassium dichromate concentré pour une dilution à 1L, 1/60 M K2Cr2O7 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Corrosif
Santé
Toxique
Potassium dichromate concentré pour une dilution à 1L, 1/60 M K2Cr2O7 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
N° de catalogue 38100-1EA
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Corrosif
Santé
Toxique
Potassium dichromate concentré pour une dilution à 1L, 1/60 M K2Cr2O7 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
N° de catalogue 38100-1EA
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Ampoule
  • Cdt:
    1
  • Seq:
    0001
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Factor:
    0.998 - 1.002
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :294.18 g/mol
Point d'ébullition:100 °C (1,013 hPa)
Densité:1,030 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-906-6
UN:2922
ADR:8,II
 :GHS05
 :GHS08
 :GHS06
Numéro CAS:7778-50-9
Formule:K₂Cr₂O₇
Numéro MDL:MFCD00011367