Bovine thrombin (from plasma)
: Serva
- N ° CAS.:9002-04-4
- Source:Plasma
- Species:Bovine
- Nom de l'enzyme:Thrombin
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
: VWR Chemicals
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
: KIMBERLY CLARK
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
: VWR Collection
VWR®, Mouchoirs en papier
: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
: VWR Collection