3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine, qualité Recherche
Marketsource
Fournisseur:   Serva
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine, qualité Recherche
Fournisseur:  Serva
Marketsource
Certificats
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine, qualité Recherche
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Substrate for horseradish peroxidase.
More sensitive than ABTS and more stable and less toxic than diaminobenzidine. See also TMB Ready-To-Use ELISA Substrate (cat. no. 37068) and SERVAColor TMB Blot Solution (cat. no. 37071).
Synonymes:  TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
  • Numéro CAS:54827-17-7
  • Formule:C₁₆H₂₀N₂
  • Numéro MDL:MFCD00007748
  • Poids moléculaire:240.35 g/mol
  • Point d'ébullition:402 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:166…170 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:259-364-6
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 83,00 €
    83,00 €
    1 * 5 g
       83,00 €
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 311,00 €
    311,00 €
    1 * 25 g
       311,00 €
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource