Acétonitrile
Flacon Verre, 1 L
  ROTHHN40.1
Marketsource
   Safer Human and Environmental Health
 :   Roth Carl
Acétonitrile
  ROTHHN40.1
 :  Roth Carl
Marketsource
   Safer Human and Environmental Health
 :  75-05-8
Acétonitrile
Acétonitrile
Flacon Verre, 1 L
 :  75-05-8
115,00 €
1 * 1 L
 :  Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
  •  :75-05-8
  •  :H₃CCN
  •  :MFCD00001878
  •  :41.05 g/mol
  •  :13,00071
  •  :81,6 °C (1013 hPa)
  •  :–45,7 °C
  •  :0,782 g/cm³ (20 °C)
  •  :2 °C (coupe fermée)
  •  :Température ambiante
  •  :200-835-2
  •  :1648
  •  :3,II
  •  :01-2119471307-38
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Cat. No.:
    ROTHHN40.1
  • Certification environnementale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health