Acétonitrile
Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue ROTHAE70.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Acétonitrile
N° de catalogue ROTHAE70.1
Fournisseur: Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS: 75-05-8
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
- Numéro CAS:75-05-8
- Formule:H₃CCN
- Numéro MDL:MFCD00001878
- Poids moléculaire:41.05 g/mol
- Index Merck:13,00071
- Point d'ébullition:81,6 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–45,7 °C
- Densité:0,782 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:2 °C (coupe fermée)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-835-2
- UN:1648
- ADR:3,II
- REACH:01-2119471307-38
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Cat. No.:ROTHAE70.1
- Certification environnementale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



