3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à :
À propos de cet article
Synonymes: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
- Numéro CAS:54827-17-7
- Formule:C₁₆H₂₀N₂
- Numéro MDL:MFCD00007748
- Poids moléculaire:240.35 g/mol
- Point d'ébullition:402 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:166…170 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:259-364-6
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
- Numéro CAS:54827-17-7
- Formule:C₁₆H₂₀N₂
- Numéro MDL:MFCD00007748
- Poids moléculaire:240.35 g/mol
- Point d'ébullition:402 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:166…170 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:259-364-6
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementCdtDisponibilitéPrix
- Spécifications :MarketsourceMarketsource
- Spécifications :MarketsourceMarketsource
- Spécifications :MarketsourceMarketsource