ContactUsLinkComponent
Health
Chlorure de 2-(4-iodophényl)-3-(4-nitrophényl)-5-phényltétrazolium
Catalog # ROTH5028.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Health
Chlorure de 2-(4-iodophényl)-3-(4-nitrophényl)-5-phényltétrazolium
Catalog # ROTH5028.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 g
  • Seq:
    3047
Specifications
About this item
 :
 :505.7 g/mol
Melting Pt:227…229 °C
EINECS:205-676-2
 :GHS08
Storage Temperature:Réfrigérateur
CAS Number:146-68-9
Formula:C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
MDL Number:MFCD00011961