ContactUsLinkComponent
Potassium permanganate 3% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1070902
Potassium permanganate 3% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1070902
Catalog # 87919.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Potassium permanganate 3% en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1070902
Catalog # 87919.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :158.03 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-760-3
UN:3082
ADR:9,III
 :GHS09
CAS Number:7722-64-7
Formula:KMnO₄
MDL Number:MFCD00011364