ContactUsLinkComponent
n-Pentane ≥95%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
n-Pentane ≥95%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
  83993.320
 :  
undefined
n-Pentane ≥95%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
  83993.320
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Environmentally Preferable:
  • Assay (on anhydrous substance):
    Min. 95.0 %
  • Acidity:
    Max. 0.0002 meq/g
  • Evaporation residue:
    Max. 5 ppm
  • Water:
    Max. 0.01 %
  • Transmittance (200 nm):
    Min. 56 %
  • Transmittance (210 nm):
    Min. 71 %
  • Transmittance (220 nm):
    Min. 89 %
  • Transmittance (230 nm):
    Min. 98 %
  • Transmittance (240 nm):
    Min. 99 %
 : Pentane
 :
 :72.15 g/mol
 :13,07193
 :35…36 °C (1013 hPa)
 :–130 °C
 :0.63 g/cm³ (20 °C)
 :–40 °C
 :Température ambiante
 :203-692-4
 :1265
 :3,II
 :Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
 :01-2119459286-30
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
 :109-66-0
 :H₃C(CH₂)₃CH₃
 :MFCD00009498