n-Hexane ≥95%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Catalog # 83991.320
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
Specifications
Specification Test Results
- Titre (sur substance anhydre):Min. 95,0 %
- Acidité:Max. 0,0005 meq/g
- Résidu à l'évaporation:Max. 5 ppm
- Eau:Max. 0,01 %
- Transmittance (200 nm):Min. 50 %
- Transmittance (210 nm):Min. 70 %
- Transmittance (220 nm):Min. 90 %
- Transmittance (230 nm):Min. 98 %
- Transmittance (240 nm):Min. 99 %
Specification Test Results
About this item
CAS Number:110-54-3
:
Formula:H₃C(CH₂)₄CH₃
MDL Number:MFCD00009520
:86.18 g/mol
Merck Index:13,04712
Boiling Pt:69 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–94,3 °C
Density:0,659 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:203-777-6
UN:1208
ADR:3,II
:Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
Flash Pt:–22 °C
REACH:01-2119480412-44
:GHS02
:GHS08
:GHS06
:GHS09
:92112-69-1
:Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.