3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
Glass bottle for solids, 5 g
MOLEM88604857
Marketsource
: Molekula
: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
- :54827-17-7
- :C₁₆H₂₀N₂
- :MFCD00007748
- :240.35 g/mol
- :402 °C (1013 hPa)
- :166…170 °C
- :Température ambiante
- :259-364-6
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:5 g