2-Mercapto-5-méthylbenzimidazole
MOLE43308264-100G
: Molekula
:
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g
- Seq:3401
:
:349 °C (1013 hPa)
:349 °C (1013 hPa)
:220 °C
:164.23 g/mol
:248-350-5
:27231-36-3
:C₈H₈N₂S
:MFCD00010617