Sodium désoxycholate
Sodium désoxycholate
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue MOLE13082357-100G
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
Sodium désoxycholate
N° de catalogue MOLE13082357-100G
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  302-95-4
Sodium désoxycholate
Glass bottle for solids, 100 g
Numéro CAS:  302-95-4
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
  • Numéro CAS:302-95-4
  • Formule:C₂₄H₃₉NaO₄
  • Numéro MDL:MFCD00064139
  • Poids moléculaire:414.56 g/mol
  • Point de fusion:357…365 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:206-132-7
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 g
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.