ContactUsLinkComponent
Chlorure de 2-(4-iodophényl)-3-(4-nitrophényl)-5-phényltétrazolium
Santé
Chlorure de 2-(4-iodophényl)-3-(4-nitrophényl)-5-phényltétrazolium
N° de catalogue MOLEM71641895
Fournisseur:  Molekula
Numéro CAS:  
Santé
Chlorure de 2-(4-iodophényl)-3-(4-nitrophényl)-5-phényltétrazolium
N° de catalogue MOLEM71641895
Fournisseur:  Molekula
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    5 g
  • Seq:
    3173
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :505.7 g/mol
Point de fusion:227…229 °C
EINECS:205-676-2
 :GHS08
Température de stockage:Réfrigérateur
Numéro CAS:146-68-9
Formule:C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
Numéro MDL:MFCD00011961