Acide undéc-10-énoïque
Acide undéc-10-énoïque
Glass bottle for solids, 1 kg
N° de catalogue MOLEM27738770
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
Acide undéc-10-énoïque
N° de catalogue MOLEM27738770
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  112-38-9
Acide undéc-10-énoïque
Glass bottle for solids, 1 kg
Numéro CAS:  112-38-9
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Undecylenic-10 acid, Undecenoic acid, 10-Undecenoic acid, Undecylenic acid, Undecenylic acid
  • Numéro CAS:112-38-9
  • Formule:C₁₁H₂₀O₂
  • Numéro MDL:MFCD00004442
  • Poids moléculaire:184.28 g/mol
  • Index Merck:12,09983
  • Point d'ébullition:300 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:24 °C
  • Densité:0,91 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:146 °C
  • EINECS:203-965-8
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 kg