Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L) AccuGENE®
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L) AccuGENE®
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l) AccuGENE®, Flacon Verre, 500 mL
N° de catalogue 733-1634
Fournisseur:   LONZA
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L) AccuGENE®
N° de catalogue 733-1634
Fournisseur:  LONZA
Numéro CAS:  
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L) AccuGENE®
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l) AccuGENE®, Flacon Verre, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
119,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l) AccuGENE®
Spécifications