Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
EHERC17894900
:
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:0,1 g
- Seq:3020
:
:121.14 g/mol
:13,09842
:357 °C (1013 hPa)
:169…172 °C
:1,328 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:201-064-4
:GHS07
:77-86-1
:NH₂C(CH₂OH)₃
:MFCD00004679