Human thrombin (from plasma)
Flacon Verre, 1 mL
N° de catalogue 605204-1
Fournisseur: Merck Millipore (Calbiochem)
Human thrombin (from plasma)
N° de catalogue 605204-1
Fournisseur: Merck Millipore (Calbiochem)
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Native thrombin from human plasma, bound to agarose beads.
- Immobilised
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- Cat. No.:605204-1
- N ° CAS.:9002-04-4
- Nom de l'enzyme:Thrombin
- Species:Human
- Source:Plasma