0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Acide chenodesoxycholique
Acide chenodesoxycholique
Acide chenodesoxycholique
A1690.0005
:
PanReac AppliChem
:
Acide chenodesoxycholique
A1690.0005
:
PanReac AppliChem
:
Type de conditionnement:
Glass bottle for solids
Cdt:
5 g
Seq:
3173
:
:
392.58 g/mol
:
12,02096
:
164.85…165.85 °C
:
1.162 g/cm³ (20 °C)
:
207-481-8
:
474-25-9
:
C₂₄H₄₀O₄
:
MFCD00064142