ContactUsLinkComponent
VWR® Pepsin
VWR® Pepsin
N° de catalogue M142-250G
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
VWR® Pepsin
N° de catalogue M142-250G
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    250 g
  • N ° CAS.:
    9001-75-6
  • Source:
  • Species:
  • Environmentally Preferable:
  • Conditions de stockage:
    Refrigerator
  • Nom de l'enzyme:
    Pepsin
  • Activité de l'enzyme:
    1:3.000
  • N°:
    Proteomics grade