Poster - Digestive System
Wall chart: Digestive system, 840×1180 mm
N° de catalogue 763-0162
Marketsource
Fournisseur: 3B Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
Plank mounted on roll. 84×118 cm.
Spécifications
- Désignation:Wall chart: Digestive system
- l×h:840×1180 mm