Structure d'une feuille
Structure d'une feuille
Structure d'une feuille (fagus silvatica), agrandie 1500×, 1 kg, 300×300×120 mm
Catalog # 763-0137
Marketsource
Supplier:   3B Scientific
Structure d'une feuille
Catalog # 763-0137
Supplier:  3B Scientific
Marketsource
Structure d'une feuille
Structure d'une feuille
Structure d'une feuille (fagus silvatica), agrandie 1500×, 1 kg, 300×300×120 mm
Price
236,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Fagus silvatica. Ce modèle tridimensionnel d'une feuille de frêne grossie 1500×.
Montre les différents types de cellules ainsi que les stomates.
Specifications
  • Poids:
    1 kg
  • Désignation:
    Structure d'une feuille (fagus silvatica), agrandie 1500×
  • l×p×h:
    300×300×120 mm