ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Tête de pompe à cartouche à 4 canaux avec moteur pas à pas, montage sur panneau
Ismatec® 4-channel cartridge pump head with stepper motor, Masterflex® Ismatec®
N° de catalogue MFLX07519-90
Fournisseur:  Avantor Fluid Handling
ISO9001
undefined
Ismatec® 4-channel cartridge pump head with stepper motor, Masterflex® Ismatec®
N° de catalogue MFLX07519-90
Fournisseur:  Avantor Fluid Handling
ISO9001
Spécifications
  • Débit maximal:
    160
  • Puissance:
    24 VDC
  • Précision:
    ±1%
  • Type de commande:
    Digital step control signals
  • Pression max.:
    1,5 bar (22,5 psi)
  • Nombre de canaux:
    4
  • Pump series:
    Ismatec®
  • Désignation:
    Ismatec® 4-channel cartridge pump head with stepper motor
  • Hauteur:
    124 mm
  • Longueur:
    90 mm
  • Environmentally Preferable:
  • Modèle:
    MFLX07519-90
  • Duty cycle:
    Continuous
  • Max. flow rate per channel:
    38 ml/min
  • Min. flow rate per channel:
    0,0052 ml/min
  • Min. RPM:
    160
  • Open-head sensor:
    No
  • Remote I/O:
    Per stepper motor drive
  • Tubing sizes accepted:
    Three-stop 0,13 mm int.Ø to 3,17 mm int.Ø
  • Entraînement:
    1,8° stepper motor 0,9 A
  • Nombre de rouleaux:
    12
  • Cdt:
    1
  • Tête de pompe:
    MC/CA cartridge
  • Largeur:
    116 mm
  • Max. RPM:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Les pompes péristaltiques multicanaux polyvalentes montées sur panneau fournissent des résultats de débit synchrones et répétables sur quatre canaux.
  • La conception à 12 rouleaux minimise les pulsations
  • Les cassettes Click-N-Go sont dotées d'une occlusion à ressort pour un changement rapide des tubes
  • Conception compacte pour une utilisation efficace de l'espace
  • Le moteur pas à pas permet de répéter avec précision les applications de distribution rapide
Les systèmes de pompes Masterflex à montage sur panneau offrent la flexibilité de la technologie des pompes péristaltiques et sont conçus pour une intégration simple dans les panneaux de contrôle des systèmes pour les applications de transfert de fluides.
Ces pompes montées sur panneau sont dotées de têtes de pompe multicanaux Ismatec® pour un débit régulier et à faible pulsation. Le système fournit quatre canaux d'écoulement simultanés et comporte une tête de pompe à 12 rouleaux pour un faible frottement et un fonctionnement en douceur. Le moteur pas à pas assure une distribution précise du fluide dans un format compact.
Utilisation avec une variété de formulations de set de tubes Ismatec® à 3 arrêts pour répondre à vos exigences en matière de débit, de compatibilité chimique et de conformité des fluides.
Certifications: ROHS, REACH, ISO9001.
Informations de commande: Commandez la taille et la formulation du tube à trois arrêts en fonction de votre application (vendu séparément). Des options personnalisables sont disponibles, contactez notre support technique pour plus de détails.
Livraison: Comprend l'entraînement de la pompe, les cassettes de tubes et la tête de pompe.
  • Débit maximal:
    160
  • Puissance:
    24 VDC
  • Précision:
    ±1%
  • Type de commande:
    Digital step control signals
  • Pression max.:
    1,5 bar (22,5 psi)
  • Nombre de canaux:
    4
  • Pump series:
    Ismatec®
  • Désignation:
    Ismatec® 4-channel cartridge pump head with stepper motor
  • Hauteur:
    124 mm
  • Longueur:
    90 mm
  • Environmentally Preferable:
  • Modèle:
    MFLX07519-90
  • Duty cycle:
    Continuous
  • Max. flow rate per channel:
    38 ml/min
  • Min. flow rate per channel:
    0,0052 ml/min
  • Min. RPM:
    160
  • Open-head sensor:
    No
  • Remote I/O:
    Per stepper motor drive
  • Tubing sizes accepted:
    Three-stop 0,13 mm int.Ø to 3,17 mm int.Ø
  • Entraînement:
    1,8° stepper motor 0,9 A
  • Nombre de rouleaux:
    12
  • Cdt:
    1
  • Tête de pompe:
    MC/CA cartridge
  • Largeur:
    116 mm
  • Max. RPM:
    1