cis-4-Hydroxy-D(+)-proline ≥98%
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline ≥98%
Glass bottle for solids, 1 g
N° de catalogue H27633.03
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline ≥98%
N° de catalogue H27633.03
Numéro CAS:  2584-71-6
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline ≥98%
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline ≥98%
Glass bottle for solids, 1 g
Numéro CAS:  2584-71-6
Prix
108,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 2584-71-6 Molecular Formula: C5H9NO3 Formula Weight: 131.13 Melting Point: 243° dec. MDL No.: MFCD00005252
Synonymes:  (R)-(+)-cis-4-Hydroxyproline, cis-4-Hydroxy-D-proline, H-D-cis-Hyp-OH, H-cis-D-Hyp-OH, D(+)-cis-4-Hydroxyproline
  • Numéro CAS:2584-71-6
  • Formule:C₅H₉NO₃
  • Numéro MDL:MFCD00005252
  • Poids moléculaire:131.13 g/mol
  • Point de fusion:243 °C (déc.)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:219-963-5
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 g