Ethyl 7-bromo-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Certificats
Ethyl 7-bromo-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
À propos de cet article
Numéro CAS:16867-56-4
:
Formule:C₁₁H₉BrN₂O₃
Numéro MDL:MFCD12546518
:297.10 g/mol
:GHS07
Température de stockage:Réfrigérateur
Frequently Bought Together
Acétone, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Éthanol Eurodenatured ≥96%, TechniSolv® (1:1:1)
Fournisseur: VWR Chemicals
Toluène ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Chloroforme 99.0-99.4% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Éthanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau USP, JP, Ph. Eur., purifié
Fournisseur: VWR Chemicals
Ether diéthylique ≥99.7% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol dénaturé 96% ≥96%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol Eurodenatured ≥99%, TechniSolv® (1:1:1)
Fournisseur: VWR Chemicals
Tétrahydrofuranne, extra sec sur tamis moléculaire 99.5% stabilisé, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific