Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Flacon Verre, 100 mL
N° de catalogue R010
Fournisseur: G-Biosciences
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
N° de catalogue R010
Fournisseur: G-Biosciences
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)