Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Millipore®
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Flacon Verre, 100 mL
N° de catalogue 567422-100
Fournisseur: Merck Millipore (Calbiochem)
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Millipore®
N° de catalogue 567422-100
Fournisseur: Merck Millipore (Calbiochem)
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)