ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Pesticide, 2,3,4-Trichloroanisole 10 µg/ml en solution dans isooctane
Étalon de référence Pesticide, 2,3,4-Trichloroanisole 10 µg/ml en solution dans isooctane
N° de catalogue EHERL17713400IO
Fournisseur:  EHRENSTORFER
Numéro CAS:  
Étalon de référence Pesticide, 2,3,4-Trichloroanisole 10 µg/ml en solution dans isooctane
N° de catalogue EHERL17713400IO
Fournisseur:  EHRENSTORFER
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    10 mL
  • N ° CAS.:
    54135-80-7
  • Désignation:
    2,3,4-Trichloroanisole 10 µg/ml en solution dans isooctane
  • Formula:
    C₇H₅Cl₃O
  • Désignation:
    2,3,4-Trichloroanisole