ContactUsLinkComponent
Lécithines de jaune d'oeuf
Lécithines de jaune d'oeuf
Catalog # ROTH7514.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Lécithines de jaune d'oeuf
Catalog # ROTH7514.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifications
About this item
 :
EINECS:297-639-2
CAS Number:93685-90-6
MDL Number:MFCD00131449