Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats
Données du fabricant
0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
ICG-TFP ester
ICG-TFP ester sonde fluorescente
ICG-TFP ester sonde fluorescente
AATB990
:
AAT BIOQUEST
:
ICG-TFP ester sonde fluorescente
AATB990
:
AAT BIOQUEST
:
Type de conditionnement:
Plastic bottle
Cdt:
1 mg
Seq:
2070
:
:
981.06 g/mol
:
5,II
:
GHS07