ContactUsLinkComponent
Rhodamine B ≥95%
Rhodamine B ≥95%
N° de catalogue AATB69
Fournisseur:  AAT BIOQUEST
Numéro CAS:  
undefined
Rhodamine B ≥95%
N° de catalogue AATB69
Fournisseur:  AAT BIOQUEST
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    100 mg
  • Seq:
    2440
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :479.02 g/mol
ADR:5,II
 :GHS07
Numéro CAS:81-88-9
Formule:C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Numéro MDL:MFCD00011931