BAPTA tetrapotassium salt
Plastic bottle, 100 mg
N° de catalogue AATB21003
Fournisseur: AAT Bioquest
Aller à :
Product Details & Documents
BAPTA (1,2-bis(o-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid) is a water-soluble and cell-impermeable calcium chelator.
Synonymes: BAPTA 4K, 1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrapotassium salt, Potassium 2,2',2'',2'''-(((ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(2,1-phenylene))bis(azanetriyl))tetraacetate
- Numéro CAS:73630-08-7
- Formule:C₂₂H₂₀N₂O₁₀K₄
- Numéro MDL:MFCD00070080
- Poids moléculaire:628.79 g/mol
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:100 mg