0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Biotin-14-dCTP
Biotin-14-dCTP 1 mM in TRIS buffer (pH 7.5)
Biotin-14-dCTP 1 mM in TRIS buffer (pH 7.5)
Irritant
Biotin-14-dCTP 1 mM in TRIS buffer (pH 7.5)
Catalog # AATB17019
Supplier:
AAT Bioquest
CAS Number:
Expand image
Irritant
Biotin-14-dCTP 1 mM in TRIS buffer (pH 7.5)
Catalog # AATB17019
Supplier:
AAT Bioquest
CAS Number:
Specifications
Type de conditionnement:
Plastic bottle
Cdt:
25 Nmo
Seq:
0311
Specifications
About this item
Product Details
:
:
905.79 g/mol
ADR:
5,II
:
GHS07
Product Details