WST-8 50 mM, ReadiUse™ pour évaluation du métabolisme cellulaire
Fournisseur: AAT Bioquest
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:193149-74-5
:
Formule:C₂₀H₁₃N₆O₁₁S₂·Na
Numéro MDL:MFCD09264687
:600.47 g/mol
ADR:5,II
:GHS07
Frequently Bought Together