(Ac-IETD)2-R110
Plastic bottle, 1 mg
N° de catalogue AATB13431
Irritant
Fournisseur:   AAT Bioquest
(Ac-IETD)2-R110
N° de catalogue AATB13431
Fournisseur:  AAT Bioquest
Numéro CAS:  
(Ac-IETD)2-R110
(Ac-IETD)2-R110
Plastic bottle, 1 mg
Numéro CAS:  
Prix
156,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 mg
Product Details & Documents
Since highly purified rhodamine 110 (R110)-derived substrates are locked in the lactone configuration they are colorless and non-fluorescent.
  • Caspase detection
  • Bright signal
  • ADR:5,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    1 mg