LysoBrite™ Red
LysoBrite™ Red
LysoBrite™ red, 500 Tests
N° de catalogue AATB22645
Fournisseur:   AAT Bioquest
LysoBrite™ Red
N° de catalogue AATB22645
Fournisseur:  AAT Bioquest
Numéro CAS:  
LysoBrite™ Red
LysoBrite™ Red
LysoBrite™ red, 500 Tests
Numéro CAS:  
Prix
235,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 Tests
Product Details & Documents
Lysosomes are cellular organelles which contain acid hydrolase enzymes to break up waste materials and cellular debris.
  • Lysosome-specific dye
  • Long-term use
  • Low cytotoxicity
Attention: For research use only.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 Tests
  • Désignation:
    LysoBrite™ red
  • Cat. No.:
    AATB22645
  • Purity:
    95%