Cell Meter™ RX700 Fixable Viability Dye
Cell Meter™ RX700 fixable cell stain, 200 Tests, 200 Tests
N° de catalogue AATB22532
Fournisseur: AAT Bioquest
Cell Meter™ RX700 Fixable Viability Dye
N° de catalogue AATB22532
Fournisseur: AAT Bioquest
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Discrimination and exclusion of dead cells from live cells allows cleaner separation and identification of cell populations.
- Cell-impermeable
- Amine- and thiol-reactive
- High stability
- Live/dead cell labeling dye
- Fixable
Attention: For research use only.
Spécifications
Spécifications
- Cdt:200 Tests
- Désignation:Cell Meter™ RX700 fixable cell stain
- Tests par set:200 Tests