Cell Meter™ IX830 Fixable Viability Dye
Cell Meter™ IX830 Fixable Viability Dye
Cell Meter™ IX830 fixable cell stain, 200 Tests, 200 Tests
N° de catalogue AATB22529
Fournisseur:   AAT Bioquest
Cell Meter™ IX830 Fixable Viability Dye
N° de catalogue AATB22529
Fournisseur:  AAT Bioquest
Numéro CAS:  
Cell Meter™ IX830 Fixable Viability Dye
Cell Meter™ IX830 Fixable Viability Dye
Cell Meter™ IX830 fixable cell stain, 200 Tests, 200 Tests
Numéro CAS:  
Prix
299,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 200 Tests
Product Details & Documents
Discrimination and exclusion of dead cells from live cells allows cleaner separation and identification of cell populations.
  • Cell-impermeable
  • Amine- and thiol-reactive
  • High stability
  • Live/dead cell labeling dye
  • Fixable
Caution: For research use only.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    200 Tests
  • Désignation:
    Cell Meter™ IX830 fixable cell stain
  • Tests par set:
    200 Tests