MitoLite™ Deep Red FX660
N° de catalogue AATB22678
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:500 Tests
- Désignation:MitoLite™ deep red
- Purity:95%
- Tests par set:500 Tests
Spécifications
À propos de cet article
MitoLite™ deep red is a cationic dye that selectively accumulates in mitochondria probably vial the mitochondrial membrane potential gradient.
- Mitochondria-Specific Dye
- Cell-Permeable
- Robust
Attention: For research use only.