MitoLite™ Red CMXRos
MitoLite™ red CMXRos, 500 µG
N° de catalogue AATB22698
Fournisseur:   AAT Bioquest
MitoLite™ Red CMXRos
N° de catalogue AATB22698
Fournisseur:  AAT Bioquest
Numéro CAS:  
MitoLite™ Red CMXRos
MitoLite™ Red CMXRos
MitoLite™ red CMXRos, 500 µG
Numéro CAS:  
Prix
235,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 µG
Product Details & Documents
MitoLite™ red CMXRos is chemically same to the MitoTracker™ Red CMXRos (ThermoFisher).
  • Mitochondria-Specific Dye
  • Cell-Permeable
  • Robust
 : For research use only.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 µG
  • Désignation:
    MitoLite™ red CMXRos
  • Cat. No.:
    AATB22698
  • Purity:
    90%
Spécifications